Documentos clave
Z542911
Ace O-rings, Viton®
I.D. 50.4 mm, wall size 3.5 mm
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 57,90
US$ 57,90
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 57,90
About This Item
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 57,90
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
packaging
pkg of 3 ea
manufacturer/tradename
Ace Glass 785546
I.D.
50.4 mm
wall size
3.5 mm
Legal Information
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)