Documentos clave
Z504696
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 7.6 mm, wall size 1.78 mm
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 50,60
US$ 50,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 50,60
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 50,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 7855706
D.I.
7.6 mm
pared tamaño
1.78 mm
Información legal
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)