Documentos clave
Z542962
Ace O-rings, Viton®
I.D. 63.1 mm, wall size 3.5 mm
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 70,30
US$ 70,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 70,30
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 70,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 3 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 785575
D.I.
63.1 mm
pared tamaño
3.5 mm
Información legal
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)