Documentos clave
Z530921
Sigma-Aldrich
Flexible PTFE adapter
top female joint: ST/NS 29/32, bottom male joint: ST/NS 29/32
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 289,00
US$ 289,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 289,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 289,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
female joint: ST/NS top29/32
male joint: ST/NS bottom29/32
Categorías relacionadas
Descripción general
Used for the transfer of powders and liquids. Can be compressed to approximately 190 mm or expanded to 250 mm. Glass joints with flexible corrugated PTFE tubing is pliable enough to create an offset adapter.
Otras notas
Picture is an example of male and female joint style.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)