Documentos clave
SYNA201419
Synthware reducing adapter
top joint: ST/NS 14/20, bottom joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware A201419, glass reducing adapter, connecting adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 29,90
US$ 29,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 29,90
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 29,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Junta
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A201419
Categorías relacionadas
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)