Documentos clave
Z530514
Sigma-Aldrich
Drying tubes with joint
joint: ST/NS 29/32
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 86,40
US$ 86,40
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 86,40
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 86,40
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Materiales
borosilicate glass
colorless cap
colorless tube
Junta
joint: ST/NS29/32
Características
graduations: no
Longitud
125 mm
Descripción general
Desiccant area- 35 mm L
The Aldrich drying tubes are made of borosilicate glass and are designed with a bent goose-neck and standard taper jointed end. The tube also contains a desiccant area to hold the desiccant. Joint angle is a 75°.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)