Documentos clave
Z516082
Sigma-Aldrich
Schlenk reaction and storage tube
male joint: ST/NS 14/20, capacity 25 mL
Sinónimos:
storage tubes, tube flask, tube storage
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 126,00
US$ 126,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 126,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 126,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
colorless cap
colorless tube
round bottom
Junta
male joint: ST/NS14/20
Características
graduations: no
capacidad
25 mL
Descripción general
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)