Documentos clave
SYNE104524
Synthware Soxhlet extractor body
top joint: ST/NS 45/50, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware E104524, glass extractor
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 220,00
US$ 220,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 220,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
US$ 220,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top45/50
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware E104524
Descripción general
Extractor body only.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)