Documentos clave
Z516546
Sigma-Aldrich
Aldrich® heavy-duty Vigreux, jacketed distillation head
Joints: ST/NS 29/32 (2), thermometer joint: ST/NS 10/30
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.420,00
US$ 2.420,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.420,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
US$ 2.420,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Junta
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS29/32 (2)
D.E.
38 mm
condensador L
300 mm
inmersión profundidad
75 mm
Descripción general
These distillation heads are designed with heavier tubing and extra support to withstand the rigors of laboratory use. The one-piece jacketed design achieves greater distillation efficiency. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)