Documentos clave
Z202843
Sigma-Aldrich
Solvent still heads
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.210,00
US$ 1.210,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.210,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
US$ 1.210,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
capacidad
500 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
With return finger and 4 mm PTFE stopcock.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)