Documentos clave
Z514950
Kimax® high strength centrifuge tube replacement cap
for Z514896
Sinónimos:
73802-20400
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 278,00
US$ 278,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 278,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
US$ 278,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Kimble®
Características y beneficios
  • Specially formulated phenolic resin and liner adhesive to withstand the effects of repeated autoclaving
  • PTFE faced/general purpose white rubber liners are highly resistant to chemical effects
  • Excellent for general laboratory use
  • Identified in ASTM Specification E982, Class A requirements
Información legal
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)