Documentos clave
Z171409
Sigma-Aldrich
Series A-2 gas syringe
capacity 0.1 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 193,00
US$ 193,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 193,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
US$ 193,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
bevel tip stainless steel needle
tamaño de la aguja
2 in.
Características
needle bevel tip
fabricante / nombre comercial
VICI 050045
capacidad
0.1 mL
aguja L
2 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
Unique Sample-Lok push-button valve allows sample storage in syringes as small as 25μL and permits pressurization of samples prior to injection, for better resolution. Plunger, when fully depressed, makes flush contact with bottom of syringe barrel, virtually eliminating dead volume. Parts are replaceable.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)