Documentos clave
SYNS389200
Synthware long syringe needle
O.D. × L 0.9 mm × 200 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
Sinónimos:
Synthware S389200, bevel tip needle, stainless steel syringe needle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
needle female luer lock
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech S389200
D.E. × L
0.9 mm × 200 mm , Bevel Tip
Descripción general
Long Syringe Needles, #304 SS, OD: 0.9Mm, Length: 200mm
Aplicación
kemetch; synthware; needle; extended length
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)