Documentos clave
Z506575
Perfektum® one-way high pressure stopcock
male Luer lock to threaded female Luer lock
About This Item
Código UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
fabricante / nombre comercial
Cadence Science 6021HP
Descripción general
Chrome-plated brass body. High pressure rating up to 290psi.
Información legal
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1