CAD6017SS
3-way stopcock
female Luer lock to male Luer lock, left side, female Luer lock, stainless steel
Seleccione un Tamaño
US$ 495,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 495,00
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cadence Science 6017SS
Categorías relacionadas
Descripción general
- Made from nickel plated brass or stainless steel
- Tested to 45 psi water pressure
- High pressure stopcocks are rated to 290 psi
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)