Documentos clave
Z420409
Medium porous filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420379
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 763,00
US$ 763,00
Fecha estimada de envío10 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 763,00
About This Item
UNSPSC Code:
41104925
NACRES:
NB.43
US$ 763,00
Fecha estimada de envío10 de abril de 2025
material
high-density polyethylene
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H91462-4345
filter diam.
18 in.
color
none
pore size
45—90 μm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)