The threaded neck of the flask has an I.D of 15 mm and the sprayer portion or 'nozzle' has an I.D. of 1 mm as indicated in the image below:
Z190381
Flask-type sprayer
Replacement flask, capacity 75 mL
Seleccione un Tamaño
US$ 72,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 72,00
Productos recomendados
Materiales
black rubber cap
borosilicate glass
flat bottom
esterilidad
non-sterile
Características
with cap
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
75 mL
Descripción general
Información legal
pieza de repuesto
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
what is the diameter (size) of the nozzle of flask type chromatography sprayer Z190373
1 answer-