Z289647
Fine test sieves
Brass frame, pore size 1.00 mm
Seleccione un Tamaño
US$ 201,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 201,00
Productos recomendados
Materiales
brass
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
ATM 18BS8F
tamaño de partícula
18 mesh
tamaño de poro
1.00 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
- Full 2 in. height and 8 in. diameter test sieves
- Meet ASTM specification E-11
- SS wire cloth measurement traceable to NIST
- Each sieve includes a certificate of compliance to all applicable ASTM, ISO, and ANSI specifications
These metal framed testing sieves are manufactured with a lead/tin solder on the underside which joins the wire cloth to the sieve skirt. The top seam is secured with a UV cured adhesive.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library