Documentos clave
Z413550
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter with thermometer joint
joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
adapter laboratory, glass adapter, glass adapters
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 123,00
US$ 123,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 123,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 123,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
thermometer joint ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
Categorías relacionadas
Descripción general
A 50mm immersion length thermometer is recommended.
Side-arm is at 75° angle from bottom joint. Distance from joint to side-arm is 75mm.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)