Documentos clave
SYNA351410
Synthware distillation adapter
joint: ST/NS 14/10
Sinónimos:
Synthware A351410, adapter, sidearm adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 109,00
US$ 109,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 109,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 109,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/10
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
A351410
Categorías relacionadas
Descripción general
Synthware distillation side arm adapter with 14/10 joint. Supplied with one holed compression cap and one ViltonTM O-ring.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)