Documentos clave
Z415529
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head with jacketed condenser
Joints: ST/NS 14/20 (2), thermometer joint: ST/NS 10/18
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 904,00
US$ 904,00
Fecha estimada de envío04 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 904,00
About This Item
UNSPSC Code:
41104812
NACRES:
NB.43
US$ 904,00
Fecha estimada de envío04 de abril de 2025
joint
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS14/20 (2)
condenser L
150 mm
immersion depth
50 mm
Categorías relacionadas
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)