Documentos clave
Z408735
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #11 Ace-Thred, O.D. × L 10 mm × 150 mm, porosity 70-100 μm (B)
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 55,30
US$ 55,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 55,30
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 55,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 720204
D.E. × L
10 mm × 150 mm
tamaño de poro
70-100 μm porosity (B)
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1