Documentos clave
Z177482
Scienceware® gas-dispersion tube
polyethylene
Seleccione un Tamaño
4 EA
US$ 99,80
US$ 99,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 EA
US$ 99,80
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 99,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polyethylene
envase
pack of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F13691-0000
Categorías relacionadas
Descripción general
Linear bell-mouthed fitting has sealed-in PE disc, 70 μm porosity, at large end; 30.5 cm (12 in.) L × 6.35 mm (1/4 in.) I.D. Tube is fitted to the other end, 2.54 cm bell (1 in.) O.D.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. what is the porosity?
    1 answer
    1. Porosity is a measurement of open space in a filter and is not determined for this product. The pore rating of the porous polyethylene disc is considered “COARSE” meaning the pores range in diameter from 90µm to 130µm.