Documentos clave
Z214450
Sigma-Aldrich
Aldrich® gas reducing flask
flask capacity 1000 mL, top joint: ST/NS 45/50, frit diam. 65 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.050,00
US$ 1.050,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.050,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 1.050,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS top45/50
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
matraz capacidad
1000 mL
frita diám.
65 mm
espiga tamaño
8 mm
Descripción general
Features a large frit, porosity size C, for efficient gas dispersion. Flasks have a ST/NS: 14/20 threaded side inlet joint.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)