Documentos clave
Z401099
Sigma-Aldrich
Biohazard spill kit
Disposable, L × W × D 7 1/4 in. × 6 1/2 in. × 5 1/4 in.
Sinónimos:
Biohazard Cleanup Kit, Hazardous Spill Kit, Spill Response Kit
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
L × An × P
7 1/4 in. × 6 1/2 in. × 5 1/4 in.
Descripción general
Handles up to 2 gal spills of biohazardous materials. Disposable kit contains personal protective, spill pick up, and disposal items, and is packaged in a cardboard carton.
Contents:
1 x CPR clear mouth barrier
1 x plastic scoop
1 x pair nitrile gloves
1 x disposable, back fastening gown
1 x disposable dust mask with mouth shield
2 oz pack of congealing powder containing Potassium Polyacrylate
1 x disposable antiseptic towlette 3" x 6" active ingredient chloroxylrnol (0.5%)
1 x germicidal disposable wipe 5" x 8" active ingredients n-Alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride (0.25%) & dimethyl benzyl ammonium chloride (0.25%)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)