Documentos clave
SX1310R
Supelco
Spill Kit, Acid Replacement Kit
SpillSolv®
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pH
11.4 ( in H2O, as aqueous solution)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Componentes
6 x 1kg bottles Acid Neutralizer.
Información legal
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable