Documentos clave
Z645761
Chemical spill bucket
Sinónimos:
chemical cleanup, spill cleanup, spill safety
Seleccione un Tamaño
1 KIT
US$ 345,00
US$ 345,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
US$ 345,00
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
US$ 345,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
fabricante / nombre comercial
Clear-spill CK4
disponibilidad
not available in USA and Canada, ROW
Descripción general
Kit designed for small to medium spills, ideal for laboratories. Contains 20 pads, 3 x 8 cm by 1.2 m socks, 2 x 30 cm by 35 cm cushion, bags & ties with instructions supplied in a durable container with a snap close lid. Kit will absorb 31 litres.
PLEASE NOTE: KIT NO LONGER CONTAINS PPE
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)