Documentos clave
Z291803
Supelco
Insert for 2mL large opening vial
volume 0.3 mL, glass insert (conical with polyspring), O.D. × H 6 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
glass insert (conical with polyspring)
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
6 mm × 30 mm
volumen
0.3 mL
Descripción general
Die Einsätze passen in 12mm × 32mm Gefäße mit weiter Öffnung (6,0 mm)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)