Documentos clave
Z400165
Sigma-Aldrich
Fine test sieves
SS frame, pore size 63 μm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 366,00
US$ 366,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 366,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105003
NACRES:
NB.35
US$ 366,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
stainless steel
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
ATM 230SS8F
tamaño de partícula
230 mesh
tamaño de poro
63 μm
Descripción general
  • Full 2 in. height and 8 in. diameter test sieves
  • Meet ASTM specification E-11
  • SS wire cloth measurement traceable to NIST
  • Each sieve includes a certificate of compliance to all applicable ASTM, ISO, and ANSI specifications
These metal framed testing sieves are manufactured with a lead/tin solder on the underside which joins the wire cloth to the sieve skirt. The top seam is secured with a UV cured adhesive.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library