CLS3480
Corning® NETWELL® 6 well plates
clear , polyester membrane, round wells, clear wells, polyester plate, sterile, pkg of 48 (8 x 6 well inserts)
Sinónimos:
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
Seleccione un Tamaño
US$ 483,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 483,00
Productos recomendados
Nombre del producto
Corning® Netwell® inserts, membrane diam. 24 mm, membrane size 440 μm , mesh
Materiales
clear
clear wells
polyester membrane
polyester plate
round wells
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt
envase
pkg of 48 (8 x 6 well inserts)
fabricante / nombre comercial
Corning 3480
membrana diám.
24 mm
membrana tamaño
440 μm , mesh
tamaño
6 wells , per insert
color
clear
Descripción general
- Immunocytochemical staining
- Explant culture
- 3-D tissue culture
- Coarse filtration of cell suspension
Características y beneficios
- Corning® Netwell® inserts have 440 μm polyester mesh bottoms attached to polystyrene to rings or housing.
- Supplies sterile and pre-loaded in 6-well microplates.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)