Z279951
Norprene® A-60-G laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/4 in. × 1/2 in.
Sinónimos:
chemical resistant tubing, thermoplastic elastomer tubing
Seleccione un Tamaño
US$ 450,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 450,00
Productos recomendados
envase
pkg of 50 feet
fabricante / nombre comercial
Tygon
D.I. × D.E.
1/4 in. × 1/2 in.
pared tamaño
1/8 in.
Descripción general
- Chemical resistance to oxidizing agents, acids, and alkalies
- Resistance to flex-fatigue, will not weaken or crack
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)