Documentos clave
Z278440
Ace replacement septa
thickness × O.D. 3 mm × 20 mm, fits 14/10 cap
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 97,20
US$ 97,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 97,20
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 97,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
fits 14/10 cap
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 8787-42
grosor × D.E.
3 mm × 20 mm
Descripción general
Septa are PTFE-faced silicone rubber.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)