Documentos clave
SYNF591025
Synthware three-neck round bottom flask
25 mL, joint: ST/NS 14/10
Sinónimos:
Synthware F5910125, 3-neck flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 159,00
US$ 159,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 159,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 159,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck
Junta
joint: ST/NS14/10
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F591025
capacidad
25 mL
25 mL
Descripción general
Microscale, round bottom flask with three 14/10 outer ground joints externally threaded. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)