Documentos clave
Z273244
Sigma-Aldrich
Alcotabs® efferescent tablets for siphon-type pipette and test tube washers
For siphon-type pipette and test-tube washers
Sinónimos:
efferescent detergent tablet, tube washer detergent
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 63,10
6 X 100 TABS
US$ 314,00
US$ 63,10
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 63,10
6 X 100 TABS
US$ 314,00
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
US$ 63,10
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
envase
pkg of 6 x 100 tablets in 6PAK
pkg of 100 tablets in 1PAK
fabricante / nombre comercial
Alconox, Inc. 1500 (6 x 100 Tablets)
Alconox, Inc. 1500-1 (100 Tablets)
Descripción general
For siphon-type pipette and test-tube washers.
Información legal
Alcotabs is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)