Documentos clave
Z261688
Sigma-Aldrich
Luer-to-Threaded UTS connector
Micro-Mate® female Luer to 1/4-32 standard thread, 316 stainless steel
Sinónimos:
environmental, veterinary
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 86,00
US$ 86,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 86,00
About This Item
Código UNSPSC:
40183110
NACRES:
NB.03
US$ 86,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
316 stainless steel
fabricante / nombre comercial
Popper 6459
Categorías relacionadas
Información legal
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)