Documentos clave
Z261548
Luer-to-Threaded UTS connector
Micro-Mate® female Luer to 1/4-28 standard thread, nickel plated
Sinónimos:
environmental, veterinary
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 65,20
US$ 65,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 65,20
About This Item
Código UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
US$ 65,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
nickel plated
fabricante / nombre comercial
Popper 6418
Categorías relacionadas
Información legal
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)