Documentos clave
Z261483
Luer-to-Tubing Connector
bulkhead panel mounted Micro-Mate® female Luer to hose end for 1/8 in. to 3/16 in. I.D. tubing, nickel plated
Sinónimos:
environmental, veterinary
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 65,20
US$ 65,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 65,20
About This Item
Código UNSPSC:
40183110
NACRES:
NB.03
US$ 65,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
nickel plated
fabricante / nombre comercial
Popper 6420
Categorías relacionadas
Descripción general
Hardware specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes. 316 SS fittings are noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion.
Chrome-plated brass connectors offer good performance at an economical price. Water tested at 45 psi.
Información legal
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)