Documentos clave
Z514713
Luer-to-Luer connector
Female Luer to 1/4in. NPT, stainless steel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 156,00
US$ 156,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 156,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
US$ 156,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
stainless steel
fabricante / nombre comercial
Popper 6532
Descripción general
Water tested 45 psi.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)