Documentos clave
Z252956
Sigma-Aldrich
Aldrich® Flavors and Fragrances test strips
L × W 5 in. × 3 1/2 in.
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 55,20
US$ 55,20
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 55,20
About This Item
Código UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.35
US$ 55,20
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
envase
pkg of 100 ea
L × An
5 in. × 3 1/2 in.
Descripción general
Dip and sniff test strips for sampling aroma chemicals.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)