Merck
TDFC10
Supelco
Dietary Fiber, Total, Assay Control Kit
sufficient for ≥10 assays
Sinónimos:
Total Dietary Fiber Controls Kit
Seleccione un Tamaño
1 KIT
US$ 969,00
US$ 969,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
US$ 969,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12164500
NACRES:
NA.84
US$ 969,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
uso
sufficient for ≥10 assays
Nivel de calidad
técnicas
photometry: suitable
aplicaciones
food and beverages
general analytical
temp. de almacenamiento
2-8°C
Ligadura / enlace
Standards for use as internal controls in conjunction with the Total Dietary Fiber Assay Kit (TDF100A)
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Arabinogalactan (stractan) 1 g
  • Casein 5 g
  • β-Glucan 1 g
  • Pectin 1 g
  • Starch, corn 10 g
  • Starch, wheat 10 g
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)