Documentos clave
Z252360
Sigma-Aldrich
Aldrich® anticlimb splash-guard adapter with fritted disc
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 29/32, capacity 250 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 265,00
US$ 265,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 265,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 265,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS29/32
capacidad
250 mL
tamaño de poro
70-100 μm porosity
Categorías relacionadas
Descripción general
These traps greatly reduce carry-over from foaming or bumping. Because the venting hole is located at the top, the foam can be prevented from climbing higher into the condenser. The fritted disc prevents particulates from entering the condenser.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)