Documentos clave
Z223549
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter, male
Screw-thread, joint: ST/NS 29/32
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 147,00
US$ 147,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 147,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 147,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS29/32
Descripción general
Septum-Einlässe benötigen Septum Z10,072-2 oder Z12,435-4 sofern nicht mit * gekennzeichnet.
Ligadura / enlace
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)