Documentos clave
Z186740
Gas bag
capacity, 1 gal
Sinónimos:
gas collection bag, gas collection vessel, gas sampling equipment
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 234,00
US$ 234,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 234,00
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.51
US$ 234,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Descripción general
Gas bag made of heavy natural rubber suitable for collecting and storing large samples of gases. Commonly used with PVC stopcocks with a 13 mm OD such as Z186767.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)