Documentos clave
SYNA722440
Synthware metering flow control adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware A722440, flow control adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 245,00
US$ 245,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 245,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 245,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A722440
Categorías relacionadas
Descripción general
Provides on/off control with the main valve. Allows delivery of preset volumes of gases or liquids to reactions using the needle valve.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)