Documentos clave
Z222321
Sigma-Aldrich
Keck® Joint Clip
standard taper, violet, joint size 12
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 116,00
US$ 116,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 116,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
US$ 116,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
color
violet
Descripción general
Color coded, Delrin® plastic joint clips will not scratch glassware or corrode. Withstand temperatures up to 302 °F (150 °C). Resistant to concentrated alkalis and diluted acids; not resistant to halogen gases or concentrated acids.
Información legal
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)