Documentos clave
Z188743
Supelco
Wheaton sample vials
clear, volume 24 mL, cap size 20 - 400, diam. × H 23 mm × 86 mm
Seleccione un Tamaño
200 EA
US$ 368,00
US$ 368,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 EA
US$ 368,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
US$ 368,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
clear borosilicate glass vial
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 200 ea
tamaño del tapón
20 - 400
diám. × Al
23 mm × 86 mm
volumen
24 mL
color
clear
Adaptador
thread for 20-400
Descripción general
It is borosilicate glass vial, autoclavable, easy to sterilize, is used to contain substances to prevent contamination. Caps are to be ordered separtely for this product.
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)