Documentos clave
Z256218
Sigma-Aldrich
Wheaton sample vials with rubber lined caps
clear glass vial, volume 20 mL, thread for 24-400
Sinónimos:
Wheaton vials with rubber seals
Seleccione un Tamaño
72 EA
US$ 166,00
US$ 166,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
72 EA
US$ 166,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
US$ 166,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
clear glass vial
styrene-butadiene liner
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 72 ea
D.E. × Al
28 mm × 57 mm
volumen
20 mL
Adaptador
thread for 24-400
Descripción general
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Caps have white styrene-butadiene rubber liner and are packed in Lab File® cases. Clear Wheaton-33, low extractable borosilicate glass or amber Wheaton-320 glass. Can be sterilized and stored at low temperatures.
Información legal
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)