Z127310
Septa for open top caps
for cap size 20 mm, PTFE/red rubber
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Productos recomendados
Materiales
PTFE/red rubber
envase
pkg of 100
Descripción general
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)