Documentos clave
Z186775
Gas-collecting bulb
polypropylene valve, capacity 75 cc, diam. 53 mm
About This Item
Código UNSPSC:
42272218
NACRES:
NB.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene valve
capacidad
75 cc
Diámetro
53 mm
Descripción general
For priming pumps, transfer lines, etc. Natural rubber with 3/8 in. O.D.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)