Documentos clave
22162-U
Supelco
Gas Sampling Bulb
size 250 mL, PTFE stopcock
Sinónimos:
Gas Sampling Bulb, 250 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE stopcock
Nivel de calidad
técnicas
whole air sampling: suitable
tamaño
250 mL
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descripción general
Use estos bulbos de vidrio para atrapar y transportar muestras de gas, luego extraiga una alícuota (a través del septo de tipo tapón) para su análisis. Recocido en el horno para resistir los daños durante el transporte y la utilización in situ. Se suministra con PTFE o espitas de vidrio de alto vacío. Con cada bulbo se incluye un septo Thermogreen cilíndrico de medio orificio.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yao Du et al.
Environmental science & technology, 54(10), 6104-6114 (2020-05-02)
Geogenic ammonium in groundwater owing to mineralization of natural organic matter (NOM) has been reported in different geologic settings, but detailed mechanisms responsible for high ammonium concentration levels are poorly understood. To this end, we chose Quaternary high ammonium aquifer
Questions
  1. ガスサンプリング用真空採取瓶 22162Uに適合するセプタム品番は20608,20633でしょうか? また、20608,20633の違いを教えてください。
    1 answer
    1. The septa recommended for use with Product No. 22162-U (Gas Sampling Bulb) are sold under Product No. 20668 (Thermogreen® LB-1 Septa, cylindrical). These cylindrical half-hole septa are designed specifically for air sampling applications using gas sampling bulbs and purge & trap glassware. They are sold in a package of 100 septa.
      Product Nos. 20608 and 20633 (Thermogreen® LB-2 Septa, plug) are intended for use in the syringe injection system of Shimadzu brand gas chromatography (GC) instruments. The difference between 20608 and 20633 is simply the quantity of septa provided in a single package. 20608 ships with a package of 10 septa, whereas 20633 ships with a package of 50 septa.